Ethylmalonsäure ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B20715.06 B20715.14 B20715.22
B20715.06EA 31.1 EUR InStock
B20715.06 B20715.14 B20715.22
Ethylmalonsäure ≥97%
Ethylmalonsäure
Purity: 98% CAS No.: 601-75-2 Molecular Formula: CH3CH2CH(CO2H)2 Formula Weight: 132.12 Melting Point: 112-114° Beilstein Reference: 774334
Formel: C₅H₈O₄
MW: 132.12 g/mol
Melting Pt: 112…114 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002668
CAS-Nummer: 601-75-2
EINECS: 210-007-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge