Dibutylsulfoxid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
B23672.06 B23672.14
B23672.06EA 34.7 EUR InStock
B23672.06 B23672.14
Dibutylsulfoxid ≥97%
Dibutylsulfoxid
Purity: 97% CAS No.: 2168-93-6 Molecular Formula: C8H18OS Formula Weight: 162.30 Flash Point: 121°(249°F) Refractive Index: 1.4670 Melting Point: 31-34° Boiling Point: 250° Beilstein Reference: 1747425 MDL No.: MFCD00002093
Formel: C₈H₁₈OS
MW: 162.3 g/mol
Siedepunkt: 250 °C
Melting Pt: 31…34 °C
Dichte: 0.832
Flash-Pt: 121 °C (249 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002093
CAS-Nummer: 2168-93-6
EINECS: 218-511-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge