4-Brombutyrylchlorid 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
303440050 303440250
ACRO303440050EA 44.4 EUR InStock
ACRO303440050 ACRO303440250
4-Brombutyrylchlorid 95%
4-Brombutyrylchlorid
Formel: C₄H₆BrClO
Siedepunkt: 101 °C (37 mmHg)
Dichte: 1,602 g/cm³
Flash-Pt: 91 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000753
CAS-Nummer: 927-58-2
EINECS: 213-154-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow to light pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4910 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge