2,6-Dibrom-4-tert-butylanilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023856-25G 023856-5G
FLUO023856-25GEA 264 EUR InStock
FLUO023856-25G FLUO023856-5G
2,6-Dibrom-4-tert-butylanilin
2,6-Dibrom-4-tert-butylanilin
Formel: C₁₀H₁₃Br₂N
MW: 307.03 g/mol
MDL Number: MFCD06657952
CAS-Nummer: 10546-67-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge