4-Brom-3,5-dimethylanisol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
045085-5G 045085-25G
FLUO045085-5GEA 57.9 EUR InStock
FLUO045085-5G FLUO045085-25G
4-Brom-3,5-dimethylanisol
4-Brom-3,5-dimethylanisol
Formel: C₉H₁₁BrO
MW: 215.09 g/mol
MDL Number: MFCD00461692
CAS-Nummer: 6267-34-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge