4,5,6,7-Tetrafluorindol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF1266. 007364-1G 007364-5G
CHMPCFF1266.EA 0 EUR InStock
CHMPCFF1266. FLUO007364-1G FLUO007364-5G
4,5,6,7-Tetrafluorindol
4,5,6,7-Tetrafluoroindole
Formel: C₈H₃F₄N
MDL Number: MFCD00236717
CAS-Nummer: 16264-67-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge