D-Threonin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
T8250-100G T8250-25G T8250-5G
SIALT8250-100GEA 912 EUR InStock
SIALT8250-100G SIALT8250-25G SIALT8250-5G
D-Threonin, Sigma-Aldrich®
D-Threonin
Formel: C₄H₉NO₃
MW: 119.12 g/mol
MDL Number: MFCD00064269
CAS-Nummer: 632-20-2
EINECS: 211-171-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge