L-Threonin
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
36382.02 36382.03
SERA36382.02EA 0 EUR InStock
SERA36382.02 SERA36382.03
L-Threonin
L-Threonin
Formel: C₄H₉NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064270
CAS-Nummer: 72-19-5
EINECS: 200-774-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge