Isobutylisobutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W218901-1KG-K W218901-4KG-K
SIALW218901-1KG-KEA 87.3 EUR InStock
SIALW218901-1KG-K SIALW218901-4KG-K
Isobutylisobutyrat, Sigma-Aldrich®
Isobutylisobutyrat
Formel: C₈H₁₆O₂
MDL Number: MFCD00008916
CAS-Nummer: 97-85-8
EINECS: 202-612-5
UN: 2528
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge