3',4'-Dimethoxybiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4933-5G CA-4933-1G CA-4933-250M
COBBCA-4933-5GEA 1180 EUR InStock
COBBCA-4933-5G COBBCA-4933-1G COBBCA-4933-250M
3',4'-Dimethoxybiphenyl-3-carbonsäure
3',4'-Dimethoxybiphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₅H₁₄O₄
MDL Number: MFCD03424611
CAS-Nummer: 676348-31-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge