2,6-Dibrom-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004677-1G 004677-5G 004677-25G 004677-100G
FLUO004677-1GEA 30.3 EUR InStock
FLUO004677-1G FLUO004677-5G FLUO004677-25G FLUO004677-100G
2,6-Dibrom-4-(trifluormethoxy)anilin
2,6-Dibrom-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₄Br₂F₃NO
MDL Number: MFCD00153113
CAS-Nummer: 88149-49-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge