2-Amino-4,6-difluorbenzothiazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF767.1 005535-1G 005535-2.5G
CHMPCFF767.1EA 522 EUR InStock
CHMPCFF767.1 FLUO005535-1G FLUO005535-2.5G
2-Amino-4,6-difluorbenzothiazol
2-Amino-4,6-difluorobenzothiazole
Formel: C₇H₄F₂N₂S
MDL Number: MFCD00276099
CAS-Nummer: 119256-40-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge