Diglycolsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B23758.14 B23758.22 B23758.36
B23758.14EA 27.8 EUR InStock
B23758.14 B23758.22 B23758.36
Diglycolsäure ≥98%
Diglycolsäure
Purity: 98% CAS No.: 110-99-6 Molecular Formula: C4H6O5 Formula Weight: 134.09 Melting Point: 140-145° Beilstein Reference: 1072117
Formel: C₄H₆O₅
Melting Pt: 140…145 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004309
CAS-Nummer: 110-99-6
EINECS: 203-823-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge