Diglycolsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
143073-100G 143073-1KG 143073-5G
SIAL143073-100GEA 84.5 EUR InStock
SIAL143073-100G SIAL143073-1KG SIAL143073-5G
Diglycolsäure, Sigma-Aldrich®
Diglycolsäure
Formel: C₄H₆O₅
MDL Number: MFCD00004309
CAS-Nummer: 110-99-6
EINECS: 203-823-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge