Isoamylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
W206016-1KG-K W206016-20KG-K W206016-4KG-K
SIALW206016-1KG-KEA 259 EUR InStock
SIALW206016-1KG-K SIALW206016-20KG-K SIALW206016-4KG-K
Isoamylbutyrat, Sigma-Aldrich®
Isoamylbutyrat
Formel: C₉H₁₈O₂
MW: 158.24 g/mol
MDL Number: MFCD00044888
CAS-Nummer: 106-27-4
EINECS: 203-380-8
UN: 2620
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge