5-Brom-2-ethoxybenzaldehyd
Lieferant: MENAI
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
DH593.100 DH593.500 DH593.50
MENADH593.100EA 0 EUR InStock
MENADH593.100 MENADH593.500 MENADH593.50
5-Brom-2-ethoxybenzaldehyd
5-Brom-2-ethoxybenzaldehyd
Formel: C₉H₉BrO₂
MDL Number: MFCD00016600
CAS-Nummer: 79636-94-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge