1,2,3,4,5-Pentabrom-6-chlorbenzol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB15046.250 BTB15046.1
MAYBBTB15046.250EA 0 EUR InStock
MAYBBTB15046.250 MAYBBTB15046.1
1,2,3,4,5-Pentabrom-6-chlorbenzol
1,2,3,4,5-Pentabrom-6-chlorbenzol
Formel: C₆Br₅Cl
CAS-Nummer: 13075-05-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge