1-Brom-3,5-difluor-2-iodbenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004195-5G 004195-25G
FLUO004195-5GEA 42.9 EUR InStock
FLUO004195-5G FLUO004195-25G
1-Brom-3,5-difluor-2-iodbenzol
1-Bromo-3,5-difluoro-2-iodobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂I
MW: 318.89 g/mol
MDL Number: MFCD00042183
CAS-Nummer: 175278-11-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge