4-Brom-2,3-difluoranisol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0478-5G OT-0478-1G
COBBOT-0478-5GEA 117 EUR InStock
COBBOT-0478-5G COBBOT-0478-1G
4-Brom-2,3-difluoranisol
4-Brom-2,3-difluoranisol
Formel: C₇H₅BrF₂O
MW: 223.02 g/mol
MDL Number: MFCD07368017
CAS-Nummer: 406482-22-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge