3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorbenzoesäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010448-25G 010448-5G
FLUO010448-25GEA 231 EUR InStock
FLUO010448-25G FLUO010448-5G
3,5-Dichlor-2,4,6-trifluorbenzoesäure
3,5-Dichloro-2,4,6-trifluorobenzoic acid
Formel: C₇HCl₂F₃O₂
MDL Number: MFCD00036040
CAS-Nummer: 13656-36-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge