1-Boc-5-brom-2-indolboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
32-0018.1 32-0018.5
CHMP32-0018.1EA 0 EUR InStock
CHMP32-0018.1 CHMP32-0018.5
1-Boc-5-brom-2-indolboronsäure
1-Boc-5-brom-2-indolboronsäure
Formel: C₁₃H₁₅BBrNO₄
MDL Number: MFCD03701683
CAS-Nummer: 475102-13-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge