1-Boc-4-chlor-2-indolboronsäure
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
32-0022.500 32-0022.1
CHMP32-0022.500EA 0 EUR InStock
CHMP32-0022.500 CHMP32-0022.1
1-Boc-4-chlor-2-indolboronsäure
1-Boc-4-chlor-2-indolboronsäure
Formel: C₁₃H₁₅BClNO₄
MDL Number: MFCD04114582
CAS-Nummer: 475102-11-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge