3-Cyclopentyloxy-4-methoxyanilin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
KM09285.250 KM09285.1
MAYBKM09285.250EA 0 EUR InStock
MAYBKM09285.250 MAYBKM09285.1
3-Cyclopentyloxy-4-methoxyanilin
3-Cyclopentyloxy-4-methoxyanilin
Formel: C₁₂H₁₇NO₂
CAS-Nummer: 154464-26-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge