Sulfamid 98+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
199020050 199020250 199021000
ACRO199020050EA 57.5 EUR InStock
ACRO199020050 ACRO199020250 ACRO199021000
Sulfamid 98+%
Sulfamid
Formel: H₄N₂O₂S
MW: 96.11 g/mol
Melting Pt: 87…91 °C
Dichte: 1.61 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011606
CAS-Nummer: 7803-58-9
EINECS: 232-262-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to practically white Crystalline powder (Free from visible impurities)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89.0 to 93.0 °C
Loss on drying ≤0.5 % (50 °C, 2 hrs) (vacuum)
Elemental Analysis ≥98.0 %
Related substances (TLC) Passes test
pH 5.0 to 7.0 (10 % in water)
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge