Sulfamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
211370-25G 211370-5G
SIAL211370-25GEA 74.9 EUR InStock
SIAL211370-25G SIAL211370-5G
Sulfamid, Sigma-Aldrich®
Sulfamid
Formel: H₄N₂O₂S
MW: 96.11 g/mol
MDL Number: MFCD00011606
CAS-Nummer: 7803-58-9
EINECS: 232-262-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge