Geraniol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
163333-100G 163333-25G
SIAL163333-100GEA 65.8 EUR InStock
SIAL163333-100G SIAL163333-25G
Geraniol, Sigma-Aldrich®
Geraniol
Formel: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
MDL Number: MFCD00002917
CAS-Nummer: 106-24-1
EINECS: 203-377-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge