1-Boc-3-piperidon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011528-5G 011528-100G 011528-25G
FLUO011528-5GEA 0 EUR InStock
FLUO011528-5G FLUO011528-100G FLUO011528-25G
1-Boc-3-piperidon
1-Boc-3-piperidon
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
MDL Number: MFCD01631193
CAS-Nummer: 98977-36-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge