1-Boc-4-piperidon
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
019201-25G 019201-5G
FLUO019201-25GEA 30.8 EUR InStock
FLUO019201-25G FLUO019201-5G
1-Boc-4-piperidon
1-Boc-4-piperidon
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
MDL Number: MFCD00151800
CAS-Nummer: 79099-07-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge