Dicyclopropylketon
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
DSHS00118.250 DSHS00118.1
CHMPDSHS00118.250EA 0 EUR InStock
CHMPDSHS00118.250 MAYBDSHS00118.1
Dicyclopropylketon
Dicyclopropylketon
Formel: C₇H₁₀O
MDL Number: MFCD00001276
CAS-Nummer: 1121-37-5
UN: 1224
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge