5-Fluoroxindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
IN-0072-1G IN-0072-5G
COBBIN-0072-1GEA 0 EUR InStock
COBBIN-0072-1G COBBIN-0072-5G
5-Fluoroxindol
5-Fluoroxindol
Formel: C₈H₆FNO
MDL Number: MFCD02179598
CAS-Nummer: 56341-41-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge