1-Boc-4-bromindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
IN-0152-5G IN-0152-1G
COBBIN-0152-5GEA 423 EUR InStock
COBBIN-0152-5G COBBIN-0152-1G
1-Boc-4-bromindol
1-Boc-4-bromindol
Formel: C₁₃H₁₄BrNO₂
MW: 296.16 g/mol
MDL Number: MFCD04117874
CAS-Nummer: 676448-17-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge