Ethyl-2-indolcarboxylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
E32800-25G E32800-5G
SIALE32800-25GEA 152 EUR InStock
SIALE32800-25G SIALE32800-5G
Ethyl-2-indolcarboxylat, Sigma-Aldrich®
Ethyl-2-indolcarboxylat
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
MDL Number: MFCD00005609
CAS-Nummer: 3770-50-1
EINECS: 223-206-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge