1-Boc-7-methoxyindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
IN-0223-5G IN-0223-1G
COBBIN-0223-5GEA 451 EUR InStock
COBBIN-0223-5G COBBIN-0223-1G
1-Boc-7-methoxyindol
1-Boc-7-methoxyindol
Formel: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247.29 g/mol
MDL Number: MFCD15143582
CAS-Nummer: 1215205-77-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge