1-Boc-5-iodindol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
IN-0162-1G IN-0162-5G
COBBIN-0162-1GEA 166 EUR InStock
COBBIN-0162-1G COBBIN-0162-5G
1-Boc-5-iodindol
1-Boc-5-iodindol
Formel: C₁₃H₁₄INO₂
MW: 343.16 g/mol
MDL Number: MFCD09258644
CAS-Nummer: 374818-66-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge