2-Chlor-6-(trifluormethoxy)benzothiazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-2560-5G HC-2560-1G
COBBHC-2560-5GEA 391 EUR InStock
COBBHC-2560-5G COBBHC-2560-1G
2-Chlor-6-(trifluormethoxy)benzothiazol
2-Chloro-6-(trifluoromethoxy)benzothiazole
Formel: C₈H₃ClF₃NOS
MDL Number: MFCD09743918
CAS-Nummer: 133840-96-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge