1-Ethyl-3-methylimidazoliumthiocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
43437-1KG-F 43437-100G-F
SIAL43437-1KG-FEA 2630 EUR InStock
SIAL43437-1KG-F SIAL43437-100G-F
1-Ethyl-3-methylimidazoliumthiocyanat, Sigma-Aldrich®
1-Ethyl-3-methylimidazoliumthiocyanate
Formel: C₇H₁₁N₃S
MW: 169.25 g/mol
MDL Number: MFCD06798182
CAS-Nummer: 331717-63-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge