2-Chlorcyclopentanon 97% stabilisiert
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
108970050 108970250
ACRO108970050EA 56 EUR InStock
ACRO108970050 ACRO108970250
2-Chlorcyclopentanon 97% stabilisiert
2-Chlorcyclopentanon
Formel: C₅H₇ClO
Siedepunkt: 72…74 °C (12 mmHg)
Dichte: 1,18 g/cm³
Flash-Pt: 77 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00001410
CAS-Nummer: 694-28-0
EINECS: 211-769-9
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4770 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 1 % Potassium carbonate
UV at 280 nm A: ≤0.1
Color scale ≤20 APHA
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge