Dimethylbrommalonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
359890-25ML 359890-5ML
SIAL359890-25MLEA 186 EUR InStock
SIAL359890-25ML SIAL359890-5ML
Dimethylbrommalonat, Sigma-Aldrich®
Dimethylbrommalonat
Formel: C₅H₇BrO₄
MDL Number: MFCD00025865
CAS-Nummer: 868-26-8
EINECS: 212-775-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge