(S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethylamin ≥99%, ee 99%, ChiPros®
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L17024.03 L17024.06
L17024.03EA 42.3 EUR InStock
L17024.03 L17024.06
(S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethylamin ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-1-(2-Naphthyl)ethylamin
Purity: 99+% CAS No.: 3082-62-0 Molecular Formula: C12H13N Formula Weight: 171.24 Melting Point: 48-52° Boiling Point: 90°/0.15mm UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00085366
Formel: C₁₂H₁₃N
Siedepunkt: 90 °C (0,15 mmHg)
Melting Pt: 48…52 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00085366
CAS-Nummer: 3082-62-0
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge