2-Amino-4-phenylthiazol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CD00472.1 CD00472.10 CD00472.50
MAYBCD00472.1EA 0 EUR InStock
MAYBCD00472.1 MAYBCD00472.10 MAYBCD00472.50
2-Amino-4-phenylthiazol
2-Amino-4-phenylthiazole
Formel: C₉H₈N₂S
MDL Number: MFCD00039680
CAS-Nummer: 2010-06-2
EINECS: 217-926-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge