2-Brom-5-(trifluormethyl)benzonitril
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CA-4407-25G CA-4407-5G CA-4407-100G
COBBCA-4407-25GEA 122 EUR InStock
COBBCA-4407-25G COBBCA-4407-5G COBBCA-4407-100G
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzonitril
2-Brom-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃BrF₃N
MDL Number: MFCD03412187
CAS-Nummer: 1483-55-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge