4'-Chlorbiphenyl-4-carbonsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
2X-0702.500 2X-0702.1 2X-0702.5 2X-0702.10
BIOT2X-0702.500EA 0 EUR InStock
BIOT2X-0702.500 BIOT2X-0702.1 BIOT2X-0702.5 BIOT2X-0702.10
4'-Chlorbiphenyl-4-carbonsäure
4'-Chlorbiphenyl-4-carbonsäure
Formel: C₁₃H₉ClO₂
MDL Number: MFCD03424592
CAS-Nummer: 5748-41-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge