3'-Fluorbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
014259-100MG 014259-1G
FLUO014259-100MGEA 0 EUR InStock
FLUO014259-100MG FLUO014259-1G
3'-Fluorbiphenyl-3-carbonsäure
3'-Fluorbiphenyl-3-carbonsäure
Formel: C₁₃H₉FO₂
MDL Number: MFCD03424608
CAS-Nummer: 168619-04-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge