5-Phenyl-o-anisidin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
018955-1G 018955-5G
FLUO018955-1GEA 0 EUR InStock
FLUO018955-1G FLUO018955-5G
5-Phenyl-o-anisidin
5-Phenyl-o-anisidin
Formel: C₁₃H₁₃NO
MW: 199.25
MDL Number: MFCD00007790
CAS-Nummer: 39811-17-1
EINECS: 254-639-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge