Dimethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013935-25G 013935-100G
FLUO013935-25GEA 112 EUR InStock
FLUO013935-25G FLUO013935-100G
Dimethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Dimethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat
Formel: C₇H₁₀O₄
MDL Number: MFCD00192079
CAS-Nummer: 6914-71-2
EINECS: 414-240-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge