Diglycolsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D103705-100G D103705-25G
SIALD103705-100GEA 425 EUR InStock
SIALD103705-100G SIALD103705-25G
Diglycolsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Diglycolsäureanhydrid
Formel: C₄H₄O₄
MDL Number: MFCD00006677
CAS-Nummer: 4480-83-5
EINECS: 224-761-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge