Diphenylsulfoxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P35405-100G P35405-25G
SIALP35405-100GEA 93.2 EUR InStock
SIALP35405-100G SIALP35405-25G
Diphenylsulfoxid, Sigma-Aldrich®
Diphenylsulfoxid
Formel: C₁₂H₁₀OS
MDL Number: MFCD00002085
CAS-Nummer: 945-51-7
EINECS: 213-415-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge