1-Naphthalinthiol ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
B24876.03 B24876.06 B24876.14
B24876.03EA 35.3 EUR InStock
B24876.03 B24876.06 B24876.14
1-Naphthalinthiol ≥99%
1-Naphthalinthiol
Purity: 99% CAS No.: 529-36-2 Molecular Formula: C10H8S Formula Weight: 160.24 MDL No.: MFCD00039599
Formel: C₁₀H₈S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039599
CAS-Nummer: 529-36-2
EINECS: 208-462-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge