1-Butylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010773-5G 010773-25G
FLUO010773-5GEA 48.8 EUR InStock
FLUO010773-5G FLUO010773-25G
1-Butylboronsäure
1-Butylboronsäure
Formel: C₄H₁₁BO₂
MW: 101.94 g/mol
MDL Number: MFCD00002106
CAS-Nummer: 4426-47-5
EINECS: 224-607-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge