1-Butylboronsäure 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
172380010 172380050 172380250
ACRO172380010EA 26 EUR InStock
ACRO172380010 ACRO172380050 ACRO172380250
1-Butylboronsäure 98%
1-Butylboronsäure
Formel: C₄H₁₁BO₂
Melting Pt: 94…96 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002106
CAS-Nummer: 4426-47-5
EINECS: 224-607-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Glistening powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge